missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ SCR7 pyrazine

Descripción
SCR7 pyrazine enhances CRISPR-Cas9-mediated homology-directed repair (HDR) efficiency in vitro up to 19-fold. Inhibits nonhomologous end-joining (NHEJ).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dihydro-6,7-diphenyl-2-thioxo-4(1H)-pteridinone |
| CAS | 14892-97-8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | CRISPR Reagents |
| Fórmula molecular | C18H12N4OS |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.38 |
| Pureza | >98% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?