Learn More
Merck Sensores de 60 μm de contador de células Scepter™ 3.0
El sensor Scepter™ 3.0 está diseñado con una zona microfabricada de detección de células que permite la discriminación por tamaño y volumen de las células, resolución de submicra y subpicolitro. El sensor Scepter™, que se usa junto con canales de manipulación de líquidos de precisión y electrónica, proporciona estadísticas de población celular de forma precisa.
Marca:  Merck PHCC360250
774.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17161731
  • 1270.00€ / paquete de 250
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-10-2025
Descripción
  • Para uso exclusivo en investigación
  • Proporciona un método rápido y cómodo para contar células y partículas.
  • Compatible con los sensores de 40 y 60 μM.
  • Emplea el principio Coulter en un formato miniaturizado y manual que permite un recuento rápido de células, en menos de 30 segundos.
  • Prepare una dilución del cultivo celular de interés y utiliza el contador de células para aspirar una muestra de esta dilución en el sensor.
  • Muestra:
    • Concentración celular
    • Tamaño medio de célula
    • Volumen medio de célula
    • Histograma distribución de volumen o de tamaño
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sensores de contador de células Scepter™ 3.0, 60 μm
De 10.000 a 500.000 partículas/ml
250 paquete
8 a 25 μm
6 a 36 μm
Recuento celular
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Merck Sensores de 60 μm de contador de células Scepter™ 3.0 > Cantidad 250