Learn More
Merck Sensores de 60 μm de contador de células Scepter™ 3.0
El sensor Scepter™ 3.0 está diseñado con una zona microfabricada de detección de células que permite la discriminación por tamaño y volumen de las células, resolución de submicra y subpicolitro. El sensor Scepter™, que se usa junto con canales de manipulación de líquidos de precisión y electrónica, proporciona estadísticas de población celular de forma precisa.
289.00€ - 2615.00€
Especificaciones
Tipo de producto Sensores de contador de células Scepter™ 3.0, 60 μm
Tamaño de celda 8 a 25 μm
Ciclos de funcionamiento De 10.000 a 500.000 partículas/ml
Tamaño de partículas 6 a 36 μm
Para utilizar con (aplicación) Recuento celular
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17151731
Ver documentos
Merck
PHCC360050
50 paquete
289.00€
paquete de 50
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Añadir a la cesta
17161731
Ver documentos
Merck
PHCC360250
250 paquete
1270.00€
paquete de 250
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-09-2025
Añadir a la cesta
17171731
Ver documentos
Merck
PHCC360500
500 paquete
2615.00€
paquete de 500
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para uso exclusivo en investigación
  • Proporciona un método rápido y cómodo para contar células y partículas.
  • Compatible con los sensores de 40 y 60 μM.
  • Emplea el principio Coulter en un formato miniaturizado y manual que permite un recuento rápido de células, en menos de 30 segundos.
  • Prepare una dilución del cultivo celular de interés y utiliza el contador de células para aspirar una muestra de esta dilución en el sensor.
  • Muestra:
    • Concentración celular
    • Tamaño medio de célula
    • Volumen medio de célula
    • Histograma distribución de volumen o de tamaño
Especificaciones
Especificaciones
Sensores de contador de células Scepter™ 3.0, 60 μm
De 10.000 a 500.000 partículas/ml
Recuento celular
8 a 25 μm
6 a 36 μm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Merck Sensores de 60 μm de contador de células Scepter™ 3.0