Learn More
Cloruro de escandio(III) hexahidrato, REacton™, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 20662-14-0 | Cl3H12O6Sc | 259.40 g/mol
202.01€ - 749.73€
CAS 20662-14-0
Fórmula molecular Cl3H12O6Sc
Peso molecular (g/mol) 259.40
Número MDL MFCD00149852
Clave InChI FKZFOHABAHJDIK-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC scandium(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sc+3]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11336268
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011219.03
1 g
202.01€
1 g
11346268
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011219.06
5 g
749.73€
5 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 233-799-1
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de escandio(III) hexahidrato, REacton™, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals