Learn More
Cloruro de escandio(III) hexahidrato, REacton™, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11336268 1 g 1 g
11346268 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011219.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20662-14-0 | Cl3H12O6Sc | 259.40 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20662-14-0
Fórmula molecular Cl3H12O6Sc
Peso molecular (g/mol) 259.40
Número MDL MFCD00149852
Clave InChI FKZFOHABAHJDIK-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC scandium(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sc+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scandium(III) chloride hexahydrate
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,8392
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.41 (151.32 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton
Sensibilidad Hygroscopic