Learn More
Sartorius Filtros de membrana Microsart™ e.motion
Filtros de membrana adecuados para su uso en el dispensador Microsart e.motion
379.00€ - 476.00€
Código de producto | Marca | Color | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Color de rejilla | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Color de rejilla | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11760796
|
Sartorius
13005Z-50----SCM |
Gris | 50 mm | 0,65 μm | Blanco |
387.00€
paquete de 300 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11710806
|
Sartorius
13806Z-50----SCM |
Verde | 50 mm | 0,45 μm | Verde oscuro |
387.00€
paquete de 300 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11874232
|
Sartorius
13004Z-47----SCM |
Gris | 47 mm | 0,8 μm | Blanco |
387.00€
paquete de 300 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11720806
|
Sartorius
13906Z-50----SCM |
Blanca | 50 mm | 0,45 μm | Verde |
387.00€
paquete de 300 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11780796
|
Sartorius
13006Z-50----SCM |
Gris | 50 mm | 0,45 μm | Blanco |
387.00€
paquete de 300 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15932460
|
Sartorius
11402Z-47----SCM |
Blanca | 47 mm | 0,3 μm | Negro |
387.00€
paquete de 300 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11720796
|
Sartorius
11406Z-50----SCM |
Blanca | 50 mm | 0,45 μm | Negro |
387.00€
paquete de 300 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10204662
|
Sartorius
11406Z-47----SCM |
Blanca | 47 mm | 0,45 μm | Negro |
476.00€
paquete de 300 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11814232
|
Sartorius
11407Z-47----SCM |
Blanca | 47 mm | 0,2 μm | Negro |
387.00€
paquete de 300 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10478072
|
Sartorius
13006Z-47----SCM |
Gris | 47 mm | 0,45 μm | Blanco |
387.00€
paquete de 300 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10682353
|
Sartorius
13806Z-47----SCM |
Verde oscuro | 47 mm | 0,45 μm | Verde |
387.00€
paquete de 300 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10132132
|
Sartorius
13906Z-47----SCM |
Blanca | 47 mm | 0,45 μm | Verde |
387.00€
paquete de 300 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11750796
|
Sartorius
13004Z-50----SCM |
Gris | 50 mm | 0,8 μm | Blanco |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Filtros de membrana adecuados para su uso en el dispensador Microsart e.motion
Los filtros de membrana aptos para su uso en el dispensador Microsart™ e.motion están sellados de manera estéril, sin papel protector en la parte superior de cada filtro, en un formato de envasado individual especialmente diseñado en una banda. El plisado especial de la banda de las unidades de filtración de membrana garantiza que son perfectamente planos cuando se dispensan. La forma de la banda sellada garantiza una dispensación uniforme de los filtros de membrana individuales. Los filtros de membrana Microsart™ e.motion también son ideales para todos los usuarios de los conjuntos de almohadillas de nutrientes Sartorius: La mayoría de los tipos de conjuntos de almohadillas de nutrientes están disponibles con membranas para dispensadores.
- Extraordinarias tasas de recuperación para microorganismos
- Los de 0.45 μm cumplen con ISO 7704
- Multiajuste: Se adapta a otros dispensadores
- Sin papel protector
- Envasados en una banda con plisado especial
- Datos del producto impresos
- Hay disponibles membranas de alto caudal
- Irradiados con rayos gamma, 25 kGray
Diámetro de 47 o 50 mm, blanco, gris o verde y con rejilla
Pruebas de estimulación del crecimiento conforme a ISO 7704
Especificaciones
Nitrato de celulosa | |
Estéril |