Learn More
Sartorius Filtros de membrana Microsart™ e.motion
Filtros de membrana adecuados para su uso en el dispensador Microsart e.motion
Marca: Sartorius 13005Z-50----SCM
367.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21931" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Filtros de membrana adecuados para su uso en el dispensador Microsart e.motion
Los filtros de membrana aptos para su uso en el dispensador Microsart™ e.motion están sellados de manera estéril, sin papel protector en la parte superior de cada filtro, en un formato de envasado individual especialmente diseñado en una banda. El plisado especial de la banda de las unidades de filtración de membrana garantiza que son perfectamente planos cuando se dispensan. La forma de la banda sellada garantiza una dispensación uniforme de los filtros de membrana individuales. Los filtros de membrana Microsart™ e.motion también son ideales para todos los usuarios de los conjuntos de almohadillas de nutrientes Sartorius: La mayoría de los tipos de conjuntos de almohadillas de nutrientes están disponibles con membranas para dispensadores.
- Extraordinarias tasas de recuperación para microorganismos
- Las de 0,45μ m cumplen con ISO 7704
- Multiajuste: Se adapta a otros dispensadores
- Sin papel protector
- Envasados en una banda con plisado especial
- Datos del producto impresos
- Hay disponibles membranas de alto caudal
- Irradiados con rayos gamma, 25 kGray
47 o 50 mm de diámetro, blanco, gris o verde y con rejilla
Pruebas de estimulación del crecimiento conforme a ISO 7704
Especificaciones
Gris | |
0,65 μm | |
Para recuento de colonias; pruebas de esterilidad; recuento de partículas; microscopía | |
300/paq. |
Nitrato de celulosa | |
Estéril | |
Blanco | |
50 mm |