Learn More
Sartorius Filtros de membrana Microsart™ e.motion
Filtros de membrana adecuados para su uso en el dispensador Microsart e.motion
Marca: Sartorius 11402Z-47----SCM
367.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21931" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.49000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descripción
Filtros de membrana adecuados para su uso en el dispensador Microsart e.motion
Los filtros de membrana aptos para su uso en el dispensador Microsart™ e.motion están sellados de manera estéril, sin papel protector en la parte superior de cada filtro, en un formato de envasado individual especialmente diseñado en una banda. El plisado especial de la banda de las unidades de filtración de membrana garantiza que son perfectamente planos cuando se dispensan. La forma de la banda sellada garantiza una dispensación uniforme de los filtros de membrana individuales. Los filtros de membrana Microsart™ e.motion también son ideales para todos los usuarios de los conjuntos de almohadillas de nutrientes Sartorius: La mayoría de los tipos de conjuntos de almohadillas de nutrientes están disponibles con membranas para dispensadores.
- Extraordinarias tasas de recuperación para microorganismos
- Las de 0,45μ m cumplen con ISO 7704
- Multiajuste: Se adapta a otros dispensadores
- Sin papel protector
- Envasados en una banda con plisado especial
- Datos del producto impresos
- Hay disponibles membranas de alto caudal
- Irradiados con rayos gamma, 25 kGray
47 o 50 mm de diámetro, blanco, gris o verde y con rejilla
Pruebas de estimulación del crecimiento conforme a ISO 7704
Especificaciones
Blanca | |
0,3 μm | |
Para recuento de colonias; pruebas de esterilidad; recuento de partículas; microscopía | |
300/paq. |
Nitrato de celulosa | |
Estéril | |
Negro | |
47 mm |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P230-Mantener humedecido con .
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P372-Riesgo de explosión en caso de incendio.
- P375-Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.