Learn More
Sartorius Filtros de microfibra de vidrio grado MGF sin Binder
Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante son adecuados para análisis analíticos y gravimétricos. También se utilizan como prefiltro.
81.50€ - 650.00€
Especificaciones
Resistencia al aire | 145 mbar |
---|---|
Color | Blanco |
Formato | Disco |
Material | Vidrio borosilicatado de microfibra |
Particle Retention | 0,7 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10263331
|
Sartorius
FT-3-1105-125 |
4,92 in | 12,5 cm |
452.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10009440
|
Sartorius
FT-3-1105-090 |
3,5 in | 9 cm |
266.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10525521
|
Sartorius
FT-3-1105-142 |
5,59 in | 14,2 cm |
650.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10111191
|
Sartorius
FT-3-1105-150 |
5,9 in | 15 cm |
650.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15922870
|
Sartorius
FT-3-1105-240 |
9,4 in | 24 cm |
283.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11785316
|
Sartorius
FT-3-1105-070 |
2,7 in | 7 cm |
186.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10767651
|
Sartorius
FT-3-1105-110 |
4,33 in | 11 cm |
335.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10515521
|
Sartorius
FT-3-1105-050 |
1,96 in | 5 cm |
141.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10131141
|
Sartorius
FT-3-1105-055 |
2,1 in | 5,5 cm |
149.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10243381
|
Sartorius
FT-3-1105-047 |
1,8 in | 4,7 cm |
135.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10468552
|
Sartorius
FT-3-1105-025 |
0,98 in | 2,5 cm |
81.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Ejemplos de aplicaciones: Clarificación de soluciones proteicas, protocolo de procedimiento de lixiviación característica de toxicidad (TCLP).Especificaciones
145 mbar | |
Disco | |
0,7 μm | |
Análisis críticos en los que las impurezas pueden eliminarse del filtro | |
932 °F | |
0.015 pulg |
Blanco | |
Vidrio borosilicatado de microfibra | |
No estéril | |
MGF | |
500 °C | |
0,4 mm |