Learn More
Sartorius Filtros de microfibra de vidrio grado MGF sin Binder
Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante son adecuados para análisis analíticos y gravimétricos. También se utilizan como prefiltro.
Marca:  Sartorius FT-3-1105-050
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10515521
  • 141.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ejemplos de aplicaciones: Clarificación de soluciones proteicas, protocolo de procedimiento de lixiviación característica de toxicidad (TCLP).
Especificaciones
Especificaciones
145 mbar
Disco
0,7 μm
Análisis críticos en los que las impurezas pueden eliminarse del filtro
932 °F
0.015 pulg
1,96 in
Blanco
Vidrio borosilicatado de microfibra
No estéril
MGF
500 °C
0,4 mm
5 cm