Learn More
Sartorius Filtros de microfibra de vidrio grado MGF sin Binder
Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante son adecuados para análisis analíticos y gravimétricos. También se utilizan como prefiltro.
Marca:  Sartorius FT-3-1105-240
Detalles adicionales : Peso : 0.33900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15922870
  • 283.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ejemplos de aplicaciones: Clarificación de soluciones proteicas, protocolo de procedimiento de lixiviación característica de toxicidad (TCLP).
Especificaciones
Especificaciones
145 mbar
Disco
0,7 μm
185 s
MGF
de 500 °C
0,4 mm
24 cm
Blanco
Vidrio borosilicatado de microfibra
No estéril
Análisis críticos en los que las impurezas pueden eliminarse del filtro
932 °F
0,015 in
9,4 in