Learn More
Sartorius Filtros de microfibra de vidrio grado MGF sin Binder
Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante son adecuados para análisis analíticos y gravimétricos. También se utilizan como prefiltro.
Marca: Sartorius FT-3-1105-055
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Ejemplos de aplicaciones: Clarificación de soluciones proteicas, protocolo de procedimiento de lixiviación característica de toxicidad (TCLP).Especificaciones
145 mbar | |
Disco | |
0,7 μm | |
Análisis críticos en los que las impurezas pueden eliminarse del filtro | |
932 °F | |
0.015 pulg | |
2,1 in |
Blanco | |
Vidrio borosilicatado de microfibra | |
No estéril | |
MGF | |
500 °C | |
0,4 mm | |
5,5 cm |