Learn More
Sartorius Soportes de filtro en línea
Diseñado para su uso en aplicaciones de presión en procesos de filtración continua o por lotes. Los portafiltros en línea Sartorius están disponibles en policarbonato para compatibilidad con muchas filtraciones de laboratorio simples o acero inoxidable para compatibilidad con líquidos y gases agresivos.
401.00€ - 515.00€
Especificaciones
Desechables | Reusable |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Vacuum Filter Holder, Manifold System |
Esterilidad | Sterile |
Cantidad | 1 unidad |
Tipo | Portafiltro Millex Inline |
Código de producto | Marca | Material | Diámetro de la membrana (métrico) | Presión máxima | Conectores | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Diámetro de la membrana (métrico) | Presión máxima | Conectores | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10114431
|
Sartorius
16251 |
Acero inoxidable con junta tórica de silicona (21 + 2 mm) | 25 mm (prefiltro de 20 mm solo para filtración de líquidos) | 5bar (72.5psi) | Boquilla de manguera, DN 10 |
515.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10379680
|
Sartorius
16508----------B |
Policarbonato con junta tórica de silicona (40 + 5 mm) | 50 mm (prefiltro de 40 o 42 mm) | 7bar (101.5psi) | M 12 + 1 rosca hembra |
401.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
Soporte de filtro en línea de polipropileno- La base en forma de campana protege el filtrado de la contaminación mientras fluye hacia un receptor
- La parte superior transparente permite comprobar visualmente la colocación de la junta tórica
- Volumen muerto muy pequeño y excelente resistencia a la presión
- Ajuste la densidad con un simple apriete manual
- Puede conectarse a una bomba peristáltica o a una presión contenedor
- Para utilizar con filtros de 50 mm (prefiltro de 40 o 42 mm)
- Esterilización en autoclave (máx. 121 °C)
- Peso: 83 g
- Garantiza un sellado a prueba de fugas de la boquilla de la manguera y el soporte sin juntas de estanquidad
- Otros conectores encajan el soporte en las válvulas reductoras o bombas o en los depósitos de presión
- Las superficies de acero inoxidable con pulido especial permiten una limpieza y un lavado fáciles
- El acero inoxidable resistente tiene un largo ciclo de vida y es compatible con materiales agresivos
- Para usar con filtros de membrana de 25 mm (prefiltro de 20 mm para filtración de líquidos)
- Esterilice mediante autoclave (máx. 134° C) o calor seco (máx. 180° C)
- Peso; 170g
Especificaciones
Reusable | |
Sterile | |
Portafiltro Millex Inline |
Vacuum Filter Holder, Manifold System | |
1 unidad |