Learn More
Sartorius Soportes de filtro en línea
Diseñados para su uso en aplicaciones de presión en procesos de filtración en lote o continuos. Los soportes de filtros en línea Sartorius están disponibles en policarbonato para ofrecer compatibilidad con numerosas filtraciones sencillas de laboratorio o en acero inoxidable para ofrecer compatibilidad con gases y líquidos agresivos.
Marca: Sartorius 16508----------B
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Soporte de filtro en línea de polipropileno- La base en forma de campana protege el filtrado de la contaminación mientras fluye hacia un receptor
- La parte superior transparente permite comprobar visualmente la colocación de la junta tórica
- Volumen muerto muy pequeño y excelente resistencia a la presión
- Ajuste la densidad con un simple apriete manual
- Puede conectarse a una bomba peristáltica o a una presión contenedor
- Para utilizar con filtros de 50 mm (prefiltro de 40 o 42 mm)
- Esterilización en autoclave (máx. 121° C)
- Peso: 83g
- Garantiza un sellado a prueba de fugas de la boquilla de la manguera y el soporte sin juntas de estanquidad
- Otros conectores encajan el soporte en las válvulas reductoras o bombas o en los depósitos de presión
- Las superficies de acero inoxidable con pulido especial permiten una limpieza y un lavado fáciles
- El acero inoxidable resistente tiene un largo ciclo de vida y es compatible con materiales agresivos
- Para usar con filtros de membrana de 25 mm (prefiltro de 20 mm para filtración de líquidos)
- Esterilice mediante autoclave (máx. 134° C) o calor seco (máx. 180° C)
- Peso: 170 g
Especificaciones
Transparente | |
Policarbonato con junta tórica de silicona (40 + 5 mm) | |
7bar (101.5psi) | |
Portafiltro Millex Inline |
M 12 + 1 rosca hembra | |
12,5 cm2 | |
1 unidad | |
50 mm (prefiltro de 40 o 42 mm) |