Learn More
Sartorius Filtros de membrana de nitrato de celulosa estéril con rejilla: 0,2 μm
Garantice el control de calidad en la filtración microbiológica rutinaria. Los filtros de membrana de nitrato de celulosa estéril con rejilla Sartorius de 0,2 μm son membranas envasadas individualmente con rejillas de color negro para recuento de colonias, pruebas de partículas y microscopía. El tamaño de poro de 0,2 μm está validado por BCT. Elija entre dos diámetros y cantidades de envasado.
145.00€ - 930.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Desechables | Single-use |
Tipo de filtro | Membrane Filter |
Formato | Disc |
Material | Nitrato de celulosa |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11770856
|
Sartorius
11407--50----ACR |
50 mm | 1000/paq. |
930.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11768682
|
Sartorius
11407--50----ACN |
50 mm | 100/paq. |
148.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10159420
|
Sartorius
11407--47----ACN |
47 mm | 100/paq. |
145.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10170493
|
Sartorius
11407--47----ACR |
47 mm | 1000/paq. |
923.00€
paquete de 1000 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Garantice el control de calidad en la filtración microbiológica rutinaria.Los filtros de membrana de nitrato de celulosa estéril con rejilla Sartorius de 0,2 μm son membranas envasadas individualmente con rejillas de color negro para recuento de colonias, pruebas de partículas y microscopía.El tamaño de poro de 0,2 μm está validado por BCT.Elija entre dos diámetros y cantidades de envasado.
Filtros estériles, envasados individualmente para un estricto control de calidad- Preesterilizados mediante radiación gamma a 25 kGray
- Listos para su uso para ahorrar tiempo de preparación
- Evita la contaminación de los filtros restantes en envases abiertos
- La identificación de filtro y el número de lote están impresos en cada sobre individual
- Fabricado de acuerdo con las normas ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 y EN 12780
- Se comprueba cada membrana para garantizar:
- No resulta dañada en modo alguno
- Se ha colocado correctamente sin deslizamiento bajo el sellado del borde
- Está libre de partículas
- Cada sobre tiene letras legibles
- Retención de partículas definida y unas tasas de recuperación extraordinarias y fiables de microorganismos
- Los filtros de nitrato de celulosa (ésteres de celulosa mixta) combinan altos caudales con un crecimiento óptimo de colonias
- Una rejilla negra divide el área de filtración en 130 cuadrados y proporciona contraste de color claro
- Permite un recuento e identificación sencillos y fiables de colonias y partículas
- No influye en el crecimiento de bacterias y microcolonias
- Los filtros de 0,2 μm son el estándar para la filtración estéril y están validados por la prueba de provocación de bacterias (BCT)
- Disponibles en diámetros de 47 y 50 mm (1,9 y 2,0 pulg)
Especificaciones
Blanco | |
Membrane Filter | |
Nitrato de celulosa | |
0,2 μm | |
Para recuento de colonias; pruebas de esterilidad; recuento de partículas; microscopía | |
Hidrófilo |
Single-use | |
Disc | |
Cellulose Nitrate | |
Estéril | |
Negro | |
Membrane Filter |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P230-Mantener humedecido con .
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P372-Riesgo de explosión en caso de incendio.
- P375-Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.