Learn More
Sartorius Filtros de membrana de nitrato de celulosa estéril con rejilla: 0,2 μm
Tienda Sartorius ProductosDescripción
Garantice el control de calidad en la filtración microbiológica rutinaria.Los filtros de membrana de nitrato de celulosa estéril con rejilla Sartorius de 0,2 μm son membranas envasadas individualmente con rejillas de color negro para recuento de colonias, pruebas de partículas y microscopía.El tamaño de poro de 0,2 μm está validado por BCT.Elija entre dos diámetros y cantidades de envasado.
- Preesterilizados mediante radiación gamma a 25 kGray
- Listos para su uso para ahorrar tiempo de preparación
- Evita la contaminación de los filtros restantes en envases abiertos
- La identificación de filtro y el número de lote están impresos en cada sobre individual
- Fabricado de acuerdo con ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 y EN 12780
- Se comprueba cada membrana para garantizar:
- No resulta dañada en modo alguno
- Se ha colocado correctamente sin deslizamiento bajo el sellado del borde
- Está libre de partículas
- Cada sobre tiene letras legibles
- Retención de partículas definida y unas tasas de recuperación extraordinarias y fiables de microorganismos
- Los filtros de nitrato de celulosa (ésteres de celulosa mixta) combinan altos caudales con un crecimiento óptimo de colonias
- Una rejilla negra divide el área de filtración en 130 cuadrados y proporciona contraste de color claro
- Permite un recuento e identificación sencillos y fiables de colonias y partículas
- No influye en el crecimiento de bacterias y microcolonias
- Los μfiltros de 0,2 µm son el estándar para la filtración estéril y están validados por la prueba de desafío bacteriano (BCT )
- Disponibles en diámetros de 47 y 50 mm (1,9 y 2,0 in)
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de filtro | Filtro de membrana |
| Formato | Disco |
| Material | Nitrato de celulosa |
| Material (membrana) | Nitrato de celulosa |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Para recuento de colonias; pruebas de esterilidad; recuento de partículas; microscopía |
| Color de rejilla | Negro |
| Mostrar más |