Learn More
Sartorius Balanzas de carga superior Entris™
Cuando necesita realizar una gran carga de trabajo de aplicaciones repetitivas de manera rápida
Marca: Sartorius ENTRIS822-1S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Pantalla de alto contraste y retroiluminación blanca con dígitos de 15 mm; excepcionalmente fácil de leer en cualquier condición de iluminación de la sala
- Nuevo concepto de funcionamiento: configuración fácil de ajustes individuales guiada por indicaciones de texto breves basadas en menús (selección de 5 idiomas) y navegación sencilla mediante las teclas del cursor
- Solo calibración interna
- Puerto de interfaz bidireccional RS-232C; cable Sartorius opcional para la conexión de la balanza a un puerto USB
- Máxima sencillez de funcionamiento
- Todas las teclas tienen una acción de clic positivo
- Panel de control claramente definido
- La celda de pesaje monolítico proporciona una alta estabilidad térmica y tiempos de respuesta extremadamente rápidos
- Tiempo de respuesta rápido y estabilidad de visualización
- Interfaz de usuario basada en el idioma
- Conmutación de unidad de hasta 5 unidades
Aplicaciones
Pesaje en porcentaje, conmutación de unidades, pesaje de animales, neto-total, cálculo, determinación de densidad y recuento
Especificaciones
RS232C, 25 clavijas | |
10 mg | |
30 mg | |
10 mg | |
Balanza de carga superior | |
150 mm | |
2.0 kg |
820 g | |
External Calibration | |
ENTRIS822-1S | |
1.5 s | |
303 x 230 x 87 mm (12.9 x 9.0 x 3.4 in.) | |
4.4 lb. |
Título del producto
Sartorius Balanzas de carga superior Entris™ > Internal Calibration; Capacity: 820g; Model: ENTRIS822-1S
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido