Learn More
Sartorius Balanzas de carga superior Entris™
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Capacidad:
820 g
820 g
2,2 kg
2200 g
3,2 kg
3200 g
4,2 kg
4200 g
5,2 kg
5200 g
6200 g
8,2 kg
8200 g
Legibilidad:
10 mg
10 mg
100 mg
100 mg
Incluye:
Calibración interna
Calibración externa
Calibración interna
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Pantalla de alto contraste y retroiluminación blanca con dígitos de 15 mm; excepcionalmente fácil de leer en cualquier condición de iluminación de la sala
- Nuevo concepto de funcionamiento: configuración fácil de ajustes individuales guiada por indicaciones de texto breves basadas en menús (selección de 5 idiomas) y navegación sencilla mediante las teclas del cursor
- Puerto de interfaz bidireccional RS-232C; cable Sartorius opcional para la conexión de la balanza a un puerto USB
- Máxima sencillez de funcionamiento
- Todas las teclas tienen una acción de clic positivo
- Panel de control claramente definido
- La celda de pesaje monolítico proporciona una alta estabilidad térmica y tiempos de respuesta extremadamente rápidos
- Tiempo de respuesta rápido y estabilidad de visualización
- Interfaz de usuario basada en el idioma
- Conmutación de unidad de hasta 5 unidades
Aplicaciones
Pesaje en porcentaje, conmutación de unidades, pesaje de animales, neto-total, cálculo, determinación de densidad y recuento
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de conexión | RS232C, 25 clavijas |
| Capacidad | 6200 g |
| Legibilidad | 10 mg |
| Incluye | Calibración externa |
| Linealidad | 30 mg |
| Modelo | ENTRIS6202-1S |
| Repetibilidad | 10 mg |
| Tiempo de estabilización | 1.5 s |
| Tipo | Balanza de carga superior |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 303 x 230 x 91 mm (12.9 x 9.0 x 3.6 in.) |
| Mostrar más |