Learn More
Sartorius Balanzas de carga superior Entris™
Cuando necesita realizar una gran carga de trabajo de aplicaciones repetitivas de manera rápida
Marca:  Sartorius ENTRIS5201I-1S
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15234946
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Pantalla de alto contraste con retroiluminación blanca y dígitos de 15 mm; excepcionalmente fácil de leer en iluminación ambiental
  • Nuevo concepto de funcionamiento: fácil configuración de los distintos ajustes mediante mensajes de texto cortos y menús (5 idiomas); navegación sencilla con teclas del cursor
  • Puerto de interfaz bidireccional RS-232C; cable Sartorius opcional para conectar la balanza a un puerto USB
  • Funcionamiento completamente sencillo
  • Todas las teclas tienen clic positivo
  • Panel de control claramente definido
  • La célula de pesaje monolítica proporciona alta estabilidad térmica y tiempos de respuesta sumamente rápidos
  • Tiempo de respuesta rápido y estabilidad de la pantalla
  • Interfaz de usuario según idioma seleccionado
  • Cambio de unidad de hasta 5 unidades
Aplicaciones
Pesaje porcentual, cambio de unidades, pesaje de animales, total neto, cálculo, determinación de densidad y recuento
Servicios de calibración Innocal
Disponible en artículos que contienen i-1SUS con número de fabricante: 14-559-023, -024,- 025, -026, -027, -028, -029, -030.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
RS232C, 25 pines
100 mg
300 mg
100 mg
Balanza de carga
180 mm
7,7 lb
5,2 kg
Calibración interna
ENTRIS5201i-1S
1,5 s
303 x 230 x 91 mm (12,9 x 9,0 x 3,6 in)
180 mm
3,5kg
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Sartorius Balanzas de carga superior Entris™ > Calibración interna; capacidad: 5200 g