Learn More
Sartorius Sistemas de recuento de colonias individuales Combisart™
Ventilación estéril de cada estación de filtrado
Marca:  Sartorius 16844
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11771646
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
1-branch Manifold
12,5cm2
Acero inoxidable
3 o 6
4.7/5cm
Recuento de partículas o análisis microbiológico en garantía de calidad
0 mL
Roscas hembra, TR 20 x 2
Hose Nipple, DN 10
1.85/1.96 in.
ISO 8199, B.S. 304S31, AISI 304
W/o Funnels and Lids
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
Sartorius Sistemas de recuento de colonias individuales Combisart™ > 1 branch without funnels and lids