Learn More
Sartorius Sistemas de recuento de colonias individuales Combisart™
Código de producto. p-4877945 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Incluye:
Embudos y tapas, frita de 50 mm y junta de acero inoxidable
Sin embudos ni tapas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11793713
Marca: Sartorius 16219CS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ventilación estéril de cada estación de filtrado
El sistema Sartorius Combisart le permite seleccionar el hardware y los consumibles óptimos para sus necesidades en el análisis microbiológico o el recuento de partículas en aseguramiento de calidad. Combisart presenta un diseño modular y accesorios estándar probados sobre el terreno para hacer su elección más fácil. El núcleo del sistema Combisart está compuesto por un colector de acero inoxidable diseñado para aceptar todos los tipos de soportes de filtros y embudos, como monitores Biosart 100 listos para usar, embudos Biosart 250 listos para usar, unidades de almacenamiento de materiales inflamables, como embudos de acero inoxidable para el recuento de colonias, soportes de filtro de vidrio esterilizables en autoclave y policarbonato esterilizable en autoclave.
  • Ventilación estéril de cada membrana después de la filtración
  • Esterilización conforme a ISO 8199
  • Las superficies de acero inoxidable con pulido especial permiten una limpieza y un lavado fáciles
  • Filtración de tres o seis muestras en paralelo
  • Vaciado sencillo de muestras no filtrables
  • Misma facilidad de uso para usuarios diestros y zurdos
  • Máxima flexibilidad gracias a diferentes configuraciones
  • Ahorro de espacio en la esterilización en autoclave
  • Acero inoxidable 304
Configurador Combisart
El configurador Combisart permite una fácil compilación de los componentes Combisart y muestra la configuración de equipo de Combisart que consta de colector, embudo, bomba de vacío y accesorios.
Ventilación estéril
Una característica especial del colector Combisart son las válvulas de tres vías de acero inoxidable (grifos). Permiten controlar de manera individual el vacío de cada soporte de filtro y se puede ventilar con esterilización cada estación de filtro. Esto elimina la contaminación secundaria de la parte inferior del filtro. Dado que el método de esterilización más fiable es la esterilización en autoclave, el diseño Combisart ofrece una ventaja única para este método. Después de insertar los filtros de membrana en los soportes del filtro, solo tiene que desenroscarlos como una unidad completa de cada estación de trabajo y esterilizarlos en autoclave. Puede incluso vaciar la muestra no filtrable de cada unidad. Con Combisart la filtración resulta igual de sencilla para usuarios de laboratorio zurdos o diestros ya que los embudos se pueden colocar en una posición que se adapte a cada usuario individual.
Ahorro máximo
Los requisitos y aplicaciones pueden cambiar con el tiempo. Con Combisart, puede adaptar rápidamente la configuración de su equipo actual para satisfacer los nuevos requisitos. Esto significa que puede cambiar de un soporte de filtro reutilizable a una unidad desechable sin necesidad de invertir en nuevo equipo. Independientemente de los requisitos que demande de nuestros productos actuales, la elección de los soportes de filtro que mejor se adapten a sus necesidades es suya.
El equipo adecuado para su aplicación
En relación con la base única 16840 son flexibles para adaptar Biosart 250 desechable de embudos de acero inoxidable. El soporte de filtro de acero inoxidable de la base individual 16840 permite una distribución homogénea de los residuos sobre la superficie del filtro de membrana. El adaptador 16414 de Biosart 100 garantiza que los monitores se han colocado en el nivel perfecto para minimizar el riesgo de contaminación durante la filtración. Para un bajo número de muestras a analizar, recomendamos el uso de nuestro distribuidor de una rama o uno de los sistemas individuales en la parte superior de un matraz de succión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto 1 colector (1 x 100 ml con embudos y tapas, incluye frita de acero inoxidable (50 mm) y junta)
Capacidad (métrico) 100 ml
Área de filtración 12,5cm2
Estilo de entrada Roscas hembra, TR 20 x 2
Material Acero inoxidable
Estilo de salida Boquilla de manguera, DN 10
Tamaño de muestra 3 o 6
Diámetro (imperial) 4,6 cm/4,9 cm (1,85/1,96 pulg)
Diámetro (métrico) 4,7/5cm
Certificaciones/conformidad ISO 8199, B.S. 304S31, AISI 304
Para utilizar con (aplicación) Recuento de partículas o análisis microbiológico en garantía de calidad
Incluye Embudos y tapas, frita de 50 mm y junta de acero inoxidable