Learn More
Sartorius Concentradores centrífugos de filtrado Vivaspin™
Retire las proteínas de las muestras difíciles de filtrar, incluso de la sangre entera. El filtrado Sartorius Centrisart I ™ realiza ultrafiltración centrífuga contra la dirección de la fuerza centrífuga para una preparación rápida y sencilla de ultrafiltrados libres de proteínas. Membranas PES y CTA para 5.000 a 300.000 Dalton MWCO.
Marca:  Sartorius 13209----------E
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11785525
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Unidad lista para usar para ultrafiltración centrífuga de pequeño volumen
  • Separe las proteínas de las sustancias de bajo peso molecular en muestras biológicas
  • El proceso de concentración centrífuga inversa evita el bloqueo prematuro del filtro
  • El diseño único se puede utilizar en rotores de ángulo fijo o basculante y acepta tubos de 15 ml estándar
  • La ultrafiltración del 90 % del volumen original de la muestra se suele completar en unos 30 minutos
  • El ultrafiltrado se recoge en el tubo de inserción del flotador, donde es accesible sin extraer el tubo
La eliminación de proteínas de muestras biológicas es un paso crítico para muchas aplicaciones, entre ellas:
  • Estudios sobre el metabolismo de fármacos
  • Determinación de metabolitos en suero
  • Extracción de proteínas de muestras de sangre
  • Limpieza de liposomas
  • Eliminación de virus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Reutilizable
Centrifuge
Paquete de inicio: 3 de cada: 5000, 10 000, 20 000 y 100 000 Da
No estéril
2000xG (rotor de ángulo fijo); 2500xG (rotor basculante)
Centrifugal Ultrafilter
93 mm
Ultrafiltración centrífuga
Triacetato de celulosa, PES
De 0,5 a 2,5 mL
Ultrafiltración centrífuga de pequeño volumen de muestras biológicas
12/paq.
De 0,5 a 2,5 ml
14 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Sartorius Concentradores centrífugos de filtrado Vivaspin™ > Contiene: 3 de cada 5 K, 10 K, 30 K, 50 K, 100 K