Learn More
Sartorius Concentradores centrífugos de filtrado Vivaspin™
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
20000 Da
300 kDa
5 kDa
Paquete de inicio: 3 de cada: 5000, 10 000, 20 000 y 100 000 Da
Material (membrana):
PES
Triacetato de celulosa
Triacetato de celulosa, PES
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
Descripción
Unidad lista para usar para ultrafiltración centrífuga de pequeño volumen
- Separe las proteínas de las sustancias de bajo peso molecular en muestras biológicas
- El proceso de concentración centrífuga inversa evita el bloqueo prematuro del filtro
- El diseño único se puede utilizar en rotores de ángulo fijo o basculante y acepta tubos de 15 ml estándar
- La ultrafiltración del 90 % del volumen original de la muestra se suele completar en unos 30 minutos
- El ultrafiltrado se recoge en el tubo de inserción del flotador, donde es accesible sin extraer el tubo
- Estudios sobre el metabolismo de fármacos
- Determinación de metabolitos en suero
- Extracción de proteínas de muestras de sangre
- Limpieza de liposomas
- Eliminación de virus
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Reutilizable |
| Tipo de filtro | Ultrafiltración centrífuga |
| Para utilizar con (equipo) | Centrifuge |
| Material (membrana) | Triacetato de celulosa, PES |
| MWCO | Paquete de inicio: 3 de cada: 5000, 10 000, 20 000 y 100 000 Da |
| Volumen de muestra | De 0,5 a 2,5 mL |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Ultrafiltración centrífuga de pequeño volumen de muestras biológicas |
| Fuerza máx. | 2000xG (rotor de ángulo fijo); 2500xG (rotor basculante) |
| Cantidad | 12/paq. |
| Mostrar más |