Learn More
Invitrogen™ SARS-CoV-2 NSP10 His-tag Recombinant Protein Código de producto.: 17925871
Invitrogen™ SARS-CoV-2 NSP10 His-tag Recombinant Protein
Código de producto. 17925871
100 μg, 100 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. 17925871
Marca: Invitrogen™ RP88281
Recombinant Protein
It is recommended that the protein be aliquoted for optimal storage. It is recommended that sterile water (400 μL) be added to the vial to prepare a stock solution of 0.25 mg/mL. Concentration is measured by UV.
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), an emerging disease characterized by atypical pneumonia, has recently been attributed to a novel coronavirus (SARS-CoV). The nucleocapsid protein (N) was one of the structural proteins of SARS-CoV (N, S, sE, M). The severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) nucleocapsid (N) protein is the most abundant protein in the virus-infected cells. The SARS-CoV-2 S gene has 76% amino acid similarity to the SARS-CoV S gene, and nonsynonymous mutations developed in the S protein as the SARS-CoV epidemic developed, reports have shown that the crystal structure of the SARS-CoV-2 nucleocapsid protein is similar to those of previously described coronavirus N proteins, but their surface electrostatic potential characteristics are distinct.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Control
Formato Lyophilized
Formulación 20 mM tris with 0.01% mannitol, 0.01% Tween 80, 500 mM NaCl, 5-8% trehalose and no preservative; pH 7.4
Peso molecular 15.7 kDa
Nombre SARS-CoV-2 NSP10 His-tag
Método de purificación SDS-PAGE
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Alias de gen CoV; CoV-2; NSP10; SARS
Nombre común SARS-CoV-2 NSP10
Tipo de producto Protein
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-tag
Secuencia SARS-CoV-2 NSP10, amino acids Ala1-Gln139 (Accession # YP_009725306.1) with an N-terminal Met and a C-terminal His-tag
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad >95% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Invitrogen™ SARS-CoV-2 NSP10 His-tag Recombinant Protein >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt