Learn More
Biodesign™ CellMicroSieves™ Sampler Pack
Para su uso con CellMicroSieves™
161.00€ - 198.00€
Especificaciones
Cantidad | Unidad |
---|---|
Tipo | Filtro de matriz |
Para utilizar con (equipo) | Cellmicrosieves |
Formato | Square Sheet |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12937477
|
Biodesign™
NSB |
De 100, 70, 50, 35 y 25 um |
163.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
12924287
|
Biodesign™
NSA |
De 200, 100, 50, 25 y 8 um |
161.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
12947477
|
Biodesign™
NSC |
De 50, 35, 20, 15 y 8 um |
198.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Unlike traditional filters, CellMicroSieves™ are a precision woven matrix of pure nylon filaments that is available with pores ranging from 5 μm to 200 μm. CellMicroSieves™ do not wet and contains no dyes, detergents or extractables. Extremely low protein affinity means that cells and proteins will not bind to CellMicroSieves™. They have a wide variety of distinctive uses a specific sized porous screens in the laboratory.
AccessoriesPolypropylene sieve holders (2 piece) holders with adjustable metal tightener or filtration units, type A borosilicate glass with Stainless Steel filter support and aluminum clamp or type B complete polysulfone filtration unit with polypropylene filter support are available. Both filtration units have a 300 mL capacity are autoclavable and reusable.Use sheets and rolls with sieve holders and circles with filtration units to hold securely when processing samples.
- A pure nylon product that is biologically inert, resistant to most acidic or basic conditions and many solvents
- Autoclavable and can be repeatedly washed and reused
- Rapid collection of tissue culture cells without centrifugation
- Isolation of specific cell types from a dissociated tissue sample, allowing only a single type of cell to pass through
- Separation of different sized cells from a mixture of cell types
- Concentration and isolation of cells from a bioreactor
- Prefilter to prevent clogging of final filter
CellMicroSieves™ allow the rapid gentle isolation of cells, organelles or cellular debris.
Especificaciones
Unidad | |
Filtro de matriz | |
Cellmicrosieves | |
Square Sheet |