missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Biodesign™ CellMicroSieves™ Sampler Pack

Código de producto. 12937477
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
De 100, 70, 50, 35 y 25 um
De 200, 100, 50, 25 y 8 um
De 50, 35, 20, 15 y 8 um
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
12937477 De 100, 70, 50, 35 y 25 um cada uno
12924287 De 200, 100, 50, 25 y 8 um 1 PCS
12947477 De 50, 35, 20, 15 y 8 um cada uno
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12937477

Marca: Biodesign™ NSB

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Para su uso con CellMicroSieves™

A diferencia de los filtros tradicionales, los filtros CellMicroSieves™ son una matriz tejida con precisión de filamentos de nailon puro que está disponible con poros que van desde 5 μl a 200 μl. CellMicroSieves™ no se moja y no contiene colorantes, detergentes o extraíbles. Al tener una afinidad a las proteínas extremadamente baja, las células y proteínas no se unirán a CellMicroSieves™. Se puede utilizar en multitud de aplicaciones de laboratorio en las que se necesitan pantallas porosas de un tamaño específico.

Entre los accesorios disponibles para este producto hay: soportes de tamiz de polipropileno (2 unidades) con tensor metálico ajustable o unidades de filtración, vidrio de borosilicato de tipo A con soporte de filtro de acero inoxidable y abrazadera de aluminio, o una unidad de filtración completa hecha de polisulfona de tipo B con soporte de filtro de polipropileno. Ambas unidades de filtración tienen una capacidad de 300 ml y son esterilizables en autoclave y reutilizables. Combine las láminas y rollos con soportes de tamiz y los círculos con unidades de filtración para que se mantengan sujetos de forma segura al procesar muestras.

  • Este producto de nailon puro es biológicamente inerte y resistente a la mayoría de los medios ácidos o básicos, así como a multitud de disolventes
  • Son esterilizables en autoclave y pueden lavarse y reutilizarse de forma continuada
  • Recogida rápida de células de cultivo de tejidos sin centrifugación
  • Aislamiento de células específicas a partir de una muestra de tejido disociada, lo que permite que se transfiera un solo tipo de célula
  • Separación de células de diferentes tamaños de una mezcla de células tipo
  • Concentración y aislamiento de células de un biorreactivo
  • El prefiltro para evitar la obstrucción del filtro final

CellMicroSieves™ permite aislar células, orgánulos o residuos celulares de forma rápida y delicada.

Especificaciones

Cantidad Unidad
Tamaño de poro De 100, 70, 50, 35 y 25 um
Tipo Filtro de matriz
Para utilizar con (equipo) Cellmicrosieves
Formato Square Sheet
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.