Learn More
RETSCH Separador de muestras
Marca:  RETSCH 40.610.0004
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10339780
  • 1635.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-07-2025
Especificaciones
Separador de muestras
37,5 mm
3 recipientes colectores de 8 l cada uno, soporte y cabezal de división, todos fabricados con láminas galvanizadas
37,5 mm
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
RETSCH Separador de muestras > Fondo: 37,5mm