Learn More
RETSCH Separador de muestras
Código de producto. p-8007377 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Fondo (métrico):
6,3 mm
12,5 mm
25 mm
37,5 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fondo (métrico) unitSize
10572121 50 mm cada uno
10562121 25 mm cada uno
10379870 6,3 mm 1 PCS
10432691 12,5 mm cada uno
10339780 37,5 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10572121 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 40.610.0005
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo de producto Separador de muestras
Fondo (métrico) 50 mm
Incluye 3 recipientes colectores de 8 l cada uno, soporte y cabezal de división, todos fabricados con láminas galvanizadas
Tamaño de partículas 50 mm