Learn More
KARTELL Sample Container
Sample Container has a screw cap, making it ideal for sample collection, transport and storage.
88.50€ - 136.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Specimen Container |
---|---|
Closure Included | Sí |
Graduated | No |
Material | PFA |
Forma | Cilíndrico |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10132901
|
KARTELL
0167200 |
30 mL |
88.50€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10274041
|
KARTELL
0167300 |
60 mL |
107.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10204191
|
KARTELL
0167500 |
180 mL |
136.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- With screw cap (PFA) for sample collection, transport and storage.
- PFA trace analysis labware maintains its stability at temperatures from -200°C to
+260°C (-328°F to +500°F). - PFA is manufactured without metals such as calcium, aluminum, iron, magnesium, nickel, copper, manganese or zinc. These metals can leach into samples from other containers, and contaminate samples.
- PFA is inert with most reagents, including nitric and hydrochloric acid routinely used in cleaning trace analysis labware. This stability significantly reduces the risk of cross-contamination.
- PFA containers often extend the stability of low (ppb) concentration standards. Such stability reduces the time and cost of renewing trace analysis standard solutions.
- Translucency is important for making accurate measurements using volumetric labware.
- Conventional labware for trace analysis requires time-consuming and expensive cleaning. The hydrophobic and antiadhesive properties of the exceptionally smooth-surfaced PFA labware simplify the cleaning process, making it ideal for trace analysis.
Especificaciones
Specimen Container | |
No | |
Cilíndrico | |
Screw Cap |
Sí | |
PFA | |
No estéril | |
Certified Quality |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
KARTELL Sample Container