Learn More
KARTELL Recipiente de muestras
Descripción
- Con tapón de rosca (PFA) para recogida, transporte y almacenamiento de muestras.
- El material de laboratorio para análisis de trazas de PFA mantiene su estabilidad a °temperaturas de -200 C a
+°260 C (-328 °F a +500 °F). - El PFA se fabrica sin metales como calcio, aluminio, hierro, magnesio, níquel, cobre, manganeso o zinc. Estos metales pueden filtrarse en muestras de otros contenedores y contaminarlas.
- El PFA es inerte con la mayoría de los reactivos, incluidos los ácidos nítrico y clorhídrico que se utilizan habitualmente para limpiar el material de laboratorio para análisis de trazas. Esta estabilidad reduce significativamente el riesgo de contaminación cruzada.
- Los contenedores de PFA a menudo extienden la estabilidad de los estándares de concentración baja (ppb). Esta estabilidad reduce el tiempo y el coste de renovar las soluciones estándar de análisis de trazas.
- La translucidez es importante para realizar mediciones precisas utilizando material de laboratorio volumétrico.
- Los equipos de laboratorio convencionales para el análisis de trazas requieren una limpieza que consume mucho tiempo y es costosa. Las propiedades hidrófobas y antiadhesivas de los materiales de laboratorio de PFA con superficie excepcionalmente lisa simplifican el proceso de limpieza, haciéndolos ideales para el análisis de trazas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente para muestras |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Material | PFA |
| Forma | Cilíndrico |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (imperial) | 6,09 onzas. |
| Capacidad (métrico) | 180 mL |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Fit for Purpose | Certificado de calidad |