Learn More
Hach Pacific Pty Ltd Sample Cell: 1 in. Square Glass 10 mL matched
Comes as a matched set.
363.00€ - 1015.00€
Especificaciones
Material | Vidrio |
---|---|
Trayectoria óptica | 6,45 cm2 (1 pulg2) |
Tamaño de muestra | 10 mL |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10784101
|
Hach Pacific Pty Ltd
2495402 |
2/paq. |
363.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16384348
|
Hach Pacific Pty Ltd
2495408 |
8/Pk. |
1015.00€
paquete de 8 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Comes as a matched set.
- Use in Combination with Hach Spectrophotometers
- Specifications
- Footnote: Can be used with DR 5000 UV-Vis, DR 3800, DR 2800 or DR 2700 Spectrophotometers.
- Material: Glass
- Optical Path Length: 1 inch square
Especificaciones
Vidrio | |
6,45 cm2 (1 pulg2) | |
10 mL |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Hach Pacific Pty Ltd Sample Cell: 1 in. Square Glass 10 mL matched