Learn More
Hach Pacific Pty Ltd Celda de muestra: 1 in Vidrio cuadrado 10 mL igualado
Descripción
Se suministra como un conjunto adaptado.
- Uso en combinación con Hach espectrofotómetros
- Especificaciones
- Nota: Puede usarse con espectrofotómetros DR 5000 UV-Vis, DR 3800, DR 2800 o DR 2700.
- Material: Vidrio
- Longitud del camino óptico: 1 pulgada cuadrada
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio |
| Trayectoria óptica | 1 in2 |
| Cantidad | 8/paq |
| Tamaño de muestra | 10 mL |