Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de volumen exacto Samco™
Lleve a cabo la dispensación precisa de volúmenes de 20 a 400 μl con estas pipetas de transferencia de volumen exacto. Fabricadas en polietileno a prueba de rotura, no tóxico.
Marca: Thermo Scientific™ 788NL
31.57 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24117" para aplicar la oferta.
Descripción
Dispense de forma precisa volúmenes de 20 a 400 μl con estas pipetas de transferencia de volumen exacto Thermo Scientific™ Samco™. Las pipetas de transferencia Samco están hechas de polietileno no tóxico a prueba de roturas. Su superficie de baja afinidad evita la unión de proteínas en aplicaciones de investigación. Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar térmicamente a efectos de almacenamiento.
- Polietileno no tóxico a prueba de roturas
- No estériles
- Superficie de baja afinidad
- Compatible con congelador
Especificaciones
Pipetas de transferencia de volumen exacto de 150 μl | |
LDPE | |
No | |
150 μl | |
Pipetas de transferencia de volumen exacto |
3,0 mm | |
No estéril | |
A granel 500/paquete; 10 paquetes/caja 5000/cajas | |
8,0 cm | |
Sí |
Videos
-
Thermo Scientific Samco Exact volume tranfer pipettes
-
Thermo Scientific Samco Exact volume tranfer pipettes
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Genómica Powerhouse
Potencie sus procesos desde la PCR hasta la secuenciación.Promo Code: 24117Expires: 2025-08-24
New Offer Ahorre hasta un 92%