Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de volumen exacto Samco™
Descripción
Dispense de forma precisa volúmenes de 20 a 400 μl con estas pipetas de transferencia de volumen exacto Thermo Scientific™ Samco™. Las pipetas de transferencia Samco están hechas de polietileno no tóxico a prueba de roturas. Su superficie de baja afinidad evita la unión de proteínas en aplicaciones de investigación. Se pueden congelar en nitrógeno líquido o sellar térmicamente a efectos de almacenamiento.
- Polietileno no tóxico a prueba de roturas
- No estériles
- Superficie de baja afinidad
- Compatible con congelador
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Pipetas de transferencia de volumen exacto Samco; 250μl, no estériles (500/paquete, 5000/caja) |
| Diámetro exterior (métrico) | 3 mm |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | 250 μl |
| Longitud (métrico) | 10,19 cm |