Learn More
Sartorius Puntas de pipeta de filtro SafetySpace™
Proporcionan más espacio entre la muestra y el filtro que las puntas de filtro convencionales, lo que prácticamente elimina el riesgo de que el filtro absorba una muestra cara o contagiosa. Las puntas de pipeta con filtro Sartorius SafeySpace™ permiten pipetear cualquier tipo de líquido o utilizar cualquier técnica de pipeteo sin el riesgo de que el filtro absorba la muestra.
282.00€ - 326.00€
Especificaciones
filtradas por | Con filtro |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Color | Gris |
Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
Certificaciones/conformidad | CE, ISO, IVD |
Código de producto | Marca | Código de color | Longitud (métrico) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Código de color | Longitud (métrico) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10587600
![]() ![]() |
Sartorius
790011F |
Gris | 3,2 cm | 0,1 a 10 μL |
282.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
13197873
![]() ![]() |
Sartorius
790101F |
Amarillo | 5,1 cm | 2 a 120 μL |
282.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10014554
![]() ![]() |
Sartorius
790201F |
Amarillo | 5,25 cm | De 5 a 200 μl |
282.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
13107634
![]() ![]() |
Sartorius
790301F |
Naranja | 5,25 cm | De 5 a 300 μl |
284.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11894782
![]() ![]() |
Sartorius
791211F |
Morado | 9cm | De 50 a 1200 μl |
326.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10708262
![]() |
Sartorius
783201 |
Gris | 4,6 cm | 0,1 a 10 μL |
282.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11552934
![]() ![]() |
Sartorius
791001F |
Azul | 7,8 cm | De 5 a 1000 μl |
284.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Las puntas de pipeta con filtro SafetySpace™ dejan más espacio entre la muestra y el filtro que las puntas de filtro convencionales. Esto permite el pipeteo de cualquier tipo de líquido o el uso de cualquier técnica de pipeteo sin el riesgo de que el filtro absorba muestras valiosas. En efecto, esto garantiza la recuperación del 100 % de las muestras y, por tanto, una mayor exactitud.- Polipropileno
- Con separación de aire regular y barrera de filtro
- Embalaje de bandeja única
- Nivel de pureza: Esterilizadas para eliminar la presencia de ARNasa, ADNasa y preendotoxinas
La característica de espacio de seguridad es especialmente útil en:
- pipeteo de líquidos que forman espuma, como tampones y proteínas
- disolventes de pipeteo
- funciones de dispensación múltiple de pipetas electrónicas
- pipeteo inverso
- cualquier otra aplicación que requiera espacio adicional en la punta
Las puntas están fabricadas con polipropileno virgen y el filtro de polietileno sin aditivos de "sellado automático" para evitar cualquier interferencia con la muestra y los resultados. La barrera de filtro ayuda a proteger contra la contaminación cruzada de la muestra y/o la pipeta y reduce la necesidad de mantenimiento de las pipetas. Las puntas del filtro están disponibles en varios volúmenes de 10 μl a 1200 μl, y se envasan en gradillas de bandeja única con codificación por colores. Están certificadas como material sin ADNasa, ARNasa ni endotoxinas y se han preesterilizado.
El filtro de barrera y la pureza certificada convierten las puntas de filtro en la opción perfecta para:
- biología molecular
- microbiología
- aplicaciones de cultivo de células
- trabajo con radioactividad
Especificaciones
Con filtro | |
Gris | |
CE, ISO, IVD | |
Pre-esterilizado | |
Racl | |
No |
Estéril | |
No Autoclavable | |
Libre de DNasa, RNasa y Endotoxina | |
Sartorius™ | |
Single-use | |
Polipropileno |