Learn More
SCAT™ Safety Waste Cap 'LISA', V3.0 Control electrónico de nivel de extensión
Con la extensión de control de nivel, puede utilizar el sistema LISA para controlar el nivel de llenado de su contenedor de residuos en cualquier momento.
Marca:  SCAT™ 350121
165.36 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17611795
  • 210.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Descripción
LISA es el primer sistema modular para residuos de HPLC, que proporciona seguridad laboral y protección ambiental con tecnología SCAT™ probada y máxima flexibilidad. Simplemente añada conexiones y componentes según sea necesario para que pueda recoger disolventes, ácidos y álcalis de forma segura en cualquier momento.
  • Simplemente desatornille el tapón ciego del sistema LISA, inserte el control de nivel y conecte el cable a la caja de señales
  • Muestra permanentemente el nivel de llenado en el contenedor de residuos y avisa en cuanto está lleno
  • Disponible en versiones con conductividad eléctrica y sin conductividad eléctrica
Especificaciones
Especificaciones
Sistemas HPLC
Tapón de seguridad para residuos «LISA» SCAT™, V3.0
PTFE, conductivo
Control electrónico
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
SCAT™ Safety Waste Cap 'LISA', V3.0 Control electrónico de nivel de extensión > Extensión de control de nivel electrónico; material: PTFE, conductivo; tipo: Control electrónico; para su uso con (aplicación): Sistemas de HPLC; para su uso con (equipo): Tapón de seguridad para residuos LISA SCAT™, V3.0