Learn More
SCAT™ Safety Waste Cap 'LISA', V3.0 Control electrónico de nivel de extensión
Con la extensión de control de nivel, puede utilizar el sistema LISA para controlar el nivel de llenado de su contenedor de residuos en cualquier momento.
157.00€ - 236.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Sistemas HPLC |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Tapón de seguridad para residuos «LISA» SCAT™, V3.0 |
Código de producto | Marca | Material | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17611795
|
SCAT™
350121 |
PTFE, conductivo | Control electrónico |
210.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17681735
|
SCAT™
450121 |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | Control electrónico |
236.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17883530
|
SCAT™
450122 |
PTFE, conductivo | Control de nivel |
157.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17873530
|
SCAT™
350122 |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | Control de nivel |
157.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
LISA es el primer sistema modular para residuos de HPLC, que proporciona seguridad laboral y protección ambiental con tecnología SCAT™ probada y máxima flexibilidad. Simplemente añada conexiones y componentes según sea necesario para que pueda recoger disolventes, ácidos y álcalis de forma segura en cualquier momento.
- Simplemente desatornille el tapón ciego del sistema LISA, inserte el control de nivel y conecte el cable a la caja de señales
- Muestra permanentemente el nivel de llenado en el contenedor de residuos y avisa en cuanto está lleno
- Disponible en versiones con conductividad eléctrica y sin conductividad eléctrica
Especificaciones
Sistemas HPLC | |
Tapón de seguridad para residuos «LISA» SCAT™, V3.0 |