missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S100A7/Psoriasin Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | S100A7/Psoriasin |
---|---|
Concentración | 0.27 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16821094
|
Proteintech
13061-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16811094
|
Proteintech
13061-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the S100 family of proteins containing 2 EF-hand calcium-binding motifs. S100 proteins are localized in the cytoplasm and/or nucleus of a wide range of cells, and involved in the regulation of a number of cellular processes such as cell cycle progression and differentiation. S100 genes include at least 13 members which are located as a cluster on chromosome 1q21. This protein differs from the other S100 proteins of known structure in its lack of calcium binding ability in one EF-hand at the N-terminus. This protein is markedly over-expressed in the skin lesions of psoriatic patients, but is excluded as a candidate gene for familial psoriasis susceptibility. The exact function of this protein is not known.Especificaciones
S100A7/Psoriasin | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P31151 | |
6278 | |
S100A7/Psoriasin Fusion Protein Ag3738 | |
Primary | |
-20°C | |
S100A7 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Protein S100 A7, PSOR1, Psoriasin, S100A7, S100A7c | |
S100A7 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
S100A7/Psoriasin Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech