missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S100A7/Psoriasin Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16811094 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16811094 150 μL 150 microlitros
16821094 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16811094

Marca: Proteintech 130611AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The protein encoded by this gene is a member of the S100 family of proteins containing 2 EF-hand calcium-binding motifs. S100 proteins are localized in the cytoplasm and/or nucleus of a wide range of cells, and involved in the regulation of a number of cellular processes such as cell cycle progression and differentiation. S100 genes include at least 13 members which are located as a cluster on chromosome 1q21. This protein differs from the other S100 proteins of known structure in its lack of calcium binding ability in one EF-hand at the N-terminus. This protein is markedly over-expressed in the skin lesions of psoriatic patients, but is excluded as a candidate gene for familial psoriasis susceptibility. The exact function of this protein is not known.

Especificaciones

Antígeno S100A7/Psoriasin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.27 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica S100A7
N.º de referencia del gen P31151
Alias de gen Protein S100 A7, PSOR1, Psoriasin, S100A7, S100A7c
Símbolos de los genes S100A7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno S100A7/Psoriasin Fusion Protein Ag3738
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6278
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.