Learn More
(S)-cis-Verbenol, 97%, suma de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 18881-04-4 | C10H16O | 152.24 g/mol
115.00€ - 375.00€
CAS | 18881-04-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H16O |
Peso molecular (g/mol) | 152.24 |
Número MDL | MFCD00065444 |
Clave InChI | WONIGEXYPVIKFS-YIZRAAEISA-N |
Sinónimo | s-cis-verbenol, verbenol, s-cis, unii-xr9t57f48t, cis-verbenol, bicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-ol, 4,6,6-trimethyl-, 1s,2s,5s, 1s-cis-verbenol, ccris 5289, ?-cis-verbenolMostrar más |
PubChem CID | 87839 |
Nombre IUPAC | (1S,2S,5S)-4,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol |
SMILES | CC1=CC(C2CC1C2(C)C)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10224634
|
Thermo Scientific Acros
347330050 |
5 g | Frasco de vidrio |
115.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10704185
|
Thermo Scientific
347330250 |
25 g | Frasco de vidrio |
375.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
18881-04-4 | |
152.24 | |
WONIGEXYPVIKFS-YIZRAAEISA-N | |
87839 | |
CC1=CC(C2CC1C2(C)C)O |
C10H16O | |
MFCD00065444 | |
s-cis-verbenol, verbenol, s-cis, unii-xr9t57f48t, cis-verbenol, bicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-ol, 4,6,6-trimethyl-, 1s,2s,5s, 1s-cis-verbenol, ccris 5289, ?-cis-verbenolMostrar más | |
(1S,2S,5S)-4,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol |
Especificaciones
(S)-cis-Verbenol | |
18881-04-4 | |
100.0 | |
Burdeos a marrón rojizo | |
87°C | |
96% min. (sum of isomers) (GC) | |
1.49 | |
+ 10.00 (20.00°C c=2,C2H5OH) | |
s-cis-verbenol, verbenol, s-cis, unii-xr9t57f48t, cis-verbenol, bicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-ol, 4,6,6-trimethyl-, 1s,2s,5s, 1s-cis-verbenol, ccris 5289, ?-cis-verbenol | |
WONIGEXYPVIKFS-YIZRAAEISA-N | |
(1S,2S,5S)-4,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol | |
87839 | |
97% |
Sum of isomers | |
96.0 | |
62°C to 68°C | |
85g/mL | |
Auténtico | |
C10H16O | |
MFCD00065444 | |
+ 10 | |
Solubility in water: insoluble | |
CC1=CC(C2CC1C2(C)C)O | |
152.24 | |
152.24 | |
Polvo |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación cutánea.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
missing translation for 'einecsNumber' : 242-645-2
- (S)-cis-Verbenol