Learn More
(S)-cis-Verbenol, 97%, suma de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10704185 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10704185 25 g Frasco de vidrio 25 g
10224634 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10704185 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 347330250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 18881-04-4 | C10H16O | 152.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18881-04-4
Fórmula molecular C10H16O
Peso molecular (g/mol) 152.24
Número MDL MFCD00065444
Clave InChI WONIGEXYPVIKFS-YIZRAAEISA-N
Sinónimo s-cis-verbenol, verbenol, s-cis, unii-xr9t57f48t, cis-verbenol, bicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-ol, 4,6,6-trimethyl-, 1s,2s,5s, 1s-cis-verbenol, ccris 5289, ?-cis-verbenol
PubChem CID 87839
Nombre IUPAC (1S,2S,5S)-4,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol
SMILES CC1=CC(C2CC1C2(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-cis-Verbenol
Nombre de nota Sum of isomers
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 62°C to 68°C
Color Burdeos a marrón rojizo
Densidad 85g/mL
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (sum of isomers) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.49
Cantidad 25 g
Condición de rotación específica + 10.00 (20.00°C c=2,C2H5OH)
Rotación específica + 10
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo