Learn More
Cole-Parmer™ Twistit Stoppers, Rubber
Use these versatile Rubber Twistit Stoppers as solid, one-hole, two-hole, or three-hole stoppers.
Marca:  Cole-Parmer™ 62992-18
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11705029
  • 64.85€ / paquete de 50
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 10-10-2025
Descripción
  • Simply twist off a bottom seal to open a hole.
  • The soft resilient natural rubber stays pliable over a long period and withstands laboratory conditions without hardening.
  • Stoppers retain resiliency even after repeated autoclaving.
  • Each stopper has its size in raised figures on top.
  • Available in black or white rubber.
  • Autoclavable.
Especificaciones
Especificaciones
25 mm
3
Blanca
24mm
Tapón giratorio
50/paq.
18mm
Caucho
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cole-Parmer™ Twistit Stoppers, Rubber > Tamaño estándar: 3