Descripción
- Simply twist off a bottom seal to open a hole.
- The soft resilient natural rubber stays pliable over a long period and withstands laboratory conditions without hardening.
- Stoppers retain resiliency even after repeated autoclaving.
- Each stopper has its size in raised figures on top.
- Available in black or white rubber.
- Autoclavable.
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 25 mm |
| Cantidad | 10/paq. |
| Tamaño | 10 |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Color | Blanca |
| Diameter (Metric) Bottom | 42mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 50mm |
| Material | Caucho |
| Tipo de producto | Tapón giratorio |