Learn More
Abnova™ RPS14 Recombinant Protein
Marca:  Abnova™ H00006208-P01.2ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16190362
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
42.35
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
2 μg
-80°C
Recombinant
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Human RPS14 Full-length ORF Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE stained with Coomassie Blue
Wheat Germ (in vitro)
Human
Solution
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Abnova™ RPS14 Recombinant Protein > 2μg