Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo redondo con junta esmerilada cónica
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 03004576
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10751843
  • 184.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Descripción
  • Conforme a DIN EN ISO 4797
  • Con etiqueta de inscripción
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
3 L
NS 45/40
1 unidad
Vidrio Duran
185 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo redondo con junta esmerilada cónica > 3000 mL