Learn More
Lenz Laborglasintrumente Matraces de fondo redondo con junta esmerilada cónica
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
184.00€ - 888.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10577311
|
Lenz Laborglasintrumente
03004585 |
6 L | 236 mm | NS 45/40 |
305.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10751843
|
Lenz Laborglasintrumente
03004576 |
3 L | 185 mm | NS 45/40 |
184.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10181371
|
Lenz Laborglasintrumente
03004573 |
2 L | 166 mm | NS 45/40 |
888.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10029820
|
Lenz Laborglasintrumente
03001958 |
500 mL | 105 mm | NS 19/26 |
380.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10682921
|
Lenz Laborglasintrumente
03002985 |
6 L | 236 mm | NS 29/32 |
208.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10323041
|
Lenz Laborglasintrumente
03004579 |
4 L | 207 mm | NS 45/40 |
235.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10020191
|
Lenz Laborglasintrumente
03004588 |
10 L | 279 mm | NS 45/40 |
529.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10030191
|
Lenz Laborglasintrumente
03004594 |
20 L | 345 mm | NS 45/40 |
883.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10284281
|
Lenz Laborglasintrumente
03002994 |
20 L | 345 mm |
794.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10119600
|
Lenz Laborglasintrumente
03004558 |
500 mL | 105 mm | NS 45/40 |
691.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10792672
|
Lenz Laborglasintrumente
03004582 |
5 L | 223 mm | NS 45/40 |
275.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Conforme a DIN EN ISO 4797
- Con etiqueta de inscripción
- Material: DURAN™
Especificaciones
Vidrio Duran |