missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rootletin Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.84€ - 351.27€
Especificaciones
Antígeno | Rootletin |
---|---|
Concentración | 1500 μg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30233344
|
Proteintech
55485-1-AP-150UL |
150 μL |
351.27€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30234536
|
Proteintech
55485-1-AP-20UL |
20 μL |
129.84€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The Rootletin antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human Rootletin. This antibody recognizes human, mouse antigen. The Rootletin antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.Especificaciones
Rootletin | |
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Peptide | |
Primary | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
1500 μg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
9696 | |
IgG | |
Antigen affinity purification | |
Polyclonal Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Rootletin Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech