missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rootletin Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech

Código de producto. 30234536 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30234536 20 μL 20 microlitros
30233344 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30234536

Marca: Proteintech 554851AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The Rootletin antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human Rootletin. This antibody recognizes human, mouse antigen. The Rootletin antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno Rootletin
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 1500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9696
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 228 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.