Learn More
Abnova™ RNF8 Recombinant Protein
Human RNF8 full-length ORF recombinant protein with GST-tag at N-terminal
354.00€ - 521.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH07517 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
ID de gen (Entrez) | 9025 |
Peso molecular | 79.09 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16163192
|
Abnova™
H00009025-P01.10ug |
10 μg |
354.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16173192
|
Abnova™
H00009025-P01.25ug |
25 μg |
521.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The protein encoded by this gene contains a RING finger motif and a FHA domain. This protein has been shown to interact with several class II ubiquitin-conjugating enzymes (E2), including UBE2E1/UBCH6, UBE2E2, and UBE2E3, and may act as an ubiquitin ligase (E3) in the ubiquitination of certain nuclear proteins. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported.
- Theoretical MW (kDa): 79.09
- Preparation method: In vitro wheat germ expression system
- Purification: Glutathione Sepharose 4 fast flow
- Storage buffer: 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer
Sequence: MGEPGFFVTGDRAGGRSWCLRRVGMSAGWLLLEDGCEVTVGRGFGVTYQLVSKICPLMISRNHCVLKQNPEGQWTIMDNKSLNGVWLNRARLEPLRVYSIHQGDYIQLGVPLENKENAEYEYEVTEEDWETIYPCLSPKNDQMIEKNKELRTKRKFSLDELAGPGAEGPSNLKSKINKVSCESGQPVKSQGKGEVASTPSDNLDPKLTALEPSKTTGAPIYPGFPKVTEVHHEQKASNSSASQRSLQMFKVTMSRILRLKIQMQEKHEAVMNVKKQTQKGNSKKVVQMEQELQDLQSQLCAEQAQQQARVEQLEKTFQEEEQHLQGLEIAQGEKDLKQQLAQALQEHWALMEELNRSKKDFEAIIQAKNKELEQTKEEKEKMQAQKEEVLSHMNDVLENELQCIICSEYFIEAVTLNCAHSFCSYCINEWMKRKIECPICRKDIKSKTYSLVLDNCINKMVNNLSSEVKERRIVLIRERKAKRLF
Best when used within three months from the date of receipt.
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
AAH07517 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
79.09 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
RNF8 | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
9025 | |
RNF8 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MGEPGFFVTGDRAGGRSWCLRRVGMSAGWLLLEDGCEVTVGRGFGVTYQLVSKICPLMISRNHCVLKQNPEGQWTIMDNKSLNGVWLNRARLEPLRVYSIHQGDYIQLGVPLENKENAEYEYEVTEEDWETIYPCLSPKNDQMIEKNKELRTKRKFSLDELAGPGAEGPSNLKSKINKVSCESGQPVKSQGKGEVASTPSDNLDPKLTALEPSKTTGAPIYPGFPKVTEVHHEQKASNSSASQRSLQMFKVTMSRILRLKIQMQEKHEAVMNVKKQTQKGNSKKVVQMEQELQDLQSQLCAEQAQQQARVEQLEKTFQEEEQHLQGLEIAQGEKDLKQQLAQALQEHWALMEELNRSKKDFEAIIQAKNKELEQTKEEKEKMQAQKEEVLSHMNDVLENELQCIICSEYFIEAVTLNCAHSFCSYCINEWMKRKIECPICRKDIKSKTYSLVLDNCINKMVNNLSSEVKERRIVLIRERKAKRLF | |
FLJ12013/KIAA0646 | |
RNF8 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.