Learn More
Epredia™ Tinción para fibras elásticas Richard-Allan Scientific™, solución de tinción de Van Gieson
Demuestre la atrofia, el debilitamiento y la pérdida de tejido conjuntivo elástico con la tinción para fibras elásticas Epredia™ Richard-Allan Scientific™.
Marca: Epredia™ 88011
Descripción
- Se basa en la técnica Verhoeff para fibras elásticas
- También se utiliza para identificar las rupturas, las fisuras y la reduplicación de laminillas elásticas que se producen en las enfermedades vasculares
- Las fibras elásticas se tiñen de color azul oscuro o negro con colágeno rojo y el fondo de color amarillo
Especificaciones
Solución de tinción de Van Gieson |
Seguridad y manipulación
- Chromaview Van Geison
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: diazolidinyl urea, picric acid, fuchsineacid